5-Ethoxy-2-nitrobenzonitrile 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954277-1G OR954277-5G
APOSOR954277-1GEA 168 EUR
APOSOR954277-1G APOSOR954277-5G
5-Ethoxy-2-nitrobenzonitrile 96%
5-Ethoxy-2-nitrobenzonitrile
Formula: C₉H₈N₂O₃
MW: 192,171 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22586697
Núm. CAS: 1415819-87-2