4-Bromo-2-methoxy-1-(methylsulphonyl)benzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-methoxyphenyl methyl sulphone
OR954279-1G OR954279-5G
APOSOR954279-1GEA 216 EUR
APOSOR954279-1G APOSOR954279-5G
4-Bromo-2-methoxy-1-(methylsulphonyl)benzene 98%
4-Bromo-2-methoxy-1-(methylsulphonyl)benzene
Formula: C₈H₉BrO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22586698
Núm. CAS: 1095544-87-8