1-Ethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954285-1G OR954285-5G
APOSOR954285-1GEA 183 EUR
APOSOR954285-1G APOSOR954285-5G
1-Ethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 96%
1-Ethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Formula: C₁₀H₉N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827521
Núm. CAS: 1120244-47-4