2,3-Dimethylindoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954291-1G
APOSOR954291-1GEA 183 EUR
APOSOR954291-1G
2,3-Dimethylindoline 95%
2,3-Dimethylindoline
Formula: C₁₀H₁₃N
MW: 147,217 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005707
Núm. CAS: 22120-50-9