Ethyl benzimidazole-5-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954312-1G OR954312-5G
APOSOR954312-1GEA 183 EUR
APOSOR954312-1G APOSOR954312-5G
Ethyl benzimidazole-5-carboxylate 98%
Ethyl benzimidazole-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027455
Núm. CAS: 58842-61-8