1,2-Dimethylbenzodiazole-5-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954338-1G OR954338-5G
APOSOR954338-1GEA 219 EUR
APOSOR954338-1G APOSOR954338-5G
1,2-Dimethylbenzodiazole-5-carboxylic acid 98%
1,2-Dimethylbenzodiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01240945
Núm. CAS: 90915-18-7