2-Amino-5-ethoxybenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954345-1G OR954345-5G
APOSOR954345-1GEA 270 EUR
APOSOR954345-1G APOSOR954345-5G
2-Amino-5-ethoxybenzonitrile 98%
2-Amino-5-ethoxybenzonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,189 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17168771
Núm. CAS: 549488-78-0