N-Ethyl-5-methoxy-2-nitroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954395-10G OR954395-1G OR954395-5G
APOSOR954395-10GEA 754 EUR
APOSOR954395-10G APOSOR954395-1G APOSOR954395-5G
N-Ethyl-5-methoxy-2-nitroaniline 98%
N-Ethyl-5-methoxy-2-nitroaniline
Formula: C₉H₁₂N₂O₃
MW: 196,203 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00570802
Núm. CAS: 314755-31-2