4,4-Dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954434-10G OR954434-1G OR954434-5G
APOSOR954434-10GEA 647 EUR
APOSOR954434-10G APOSOR954434-1G APOSOR954434-5G
4,4-Dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
4,4-Dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Formula: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,227 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11040447
Núm. CAS: 76693-04-4