4,4,7-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954485-10G OR954485-1G OR954485-5G
APOSOR954485-10GEA 502 EUR
APOSOR954485-10G APOSOR954485-1G APOSOR954485-5G
4,4,7-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 97%
4,4,7-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Formula: C₁₂H₁₅NO
MW: 189,254 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26131173
Núm. CAS: 133999-05-0