2-(4-Chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954505-10G OR954505-1G OR954505-5G
APOSOR954505-10GEA 502 EUR
APOSOR954505-10G APOSOR954505-1G APOSOR954505-5G
2-(4-Chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole 95%
2-(4-Chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formula: C₈H₅ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08361748
Núm. CAS: 23289-10-3