3-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954528-1G OR954528-5G
APOSOR954528-1GEA 190 EUR
APOSOR954528-1G APOSOR954528-5G
3-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol 98%
3-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol
Formula: C₈H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06643238
Núm. CAS: 5378-29-0