5-(3-Hydroxyphenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954529-1G OR954529-250MG
APOSOR954529-1GEA 754 EUR
APOSOR954529-1G APOSOR954529-250MG
5-(3-Hydroxyphenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one 98%
5-(3-Hydroxyphenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one
Formula: C₈H₆N₂O₃
MW: 178.145 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19673427
Núm. CAS: 79302-77-5