5-(3-Methoxyphenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954534-1G OR954534-250MG
APOSOR954534-1GEA 435 EUR
APOSOR954534-1G APOSOR954534-250MG
5-(3-Methoxyphenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one 98%
5-(3-Methoxyphenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one
Formula: C₉H₈N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11046711
Núm. CAS: 119933-35-6