2-(2-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR954563-1G OR954563-25G OR954563-5G
APOSOR954563-1GEA 106 EUR
APOSOR954563-1G APOSOR954563-25G APOSOR954563-5G
2-(2-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole 98%
2-(2-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Formula: C₉H₆BrClN₂O
MW: 273,514 g/mol
Pto. de fusión: 110…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03981004
Núm. CAS: 733044-96-7