1-tert-Butylpyrazole-4-carbaldehyde 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954587-10G OR954587-1G OR954587-5G
APOSOR954587-10GEA 502 EUR
APOSOR954587-10G APOSOR954587-1G APOSOR954587-5G
1-tert-Butylpyrazole-4-carbaldehyde 96%
1-tert-Butylpyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₈H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09939615
Núm. CAS: 127949-06-8