5-(3-Chlorophenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954600-10G OR954600-1G OR954600-5G
APOSOR954600-10GEA 574 EUR
APOSOR954600-10G APOSOR954600-1G APOSOR954600-5G
5-(3-Chlorophenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one 98%
5-(3-Chlorophenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one
Formula: C₈H₅ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11046709
Núm. CAS: 85929-41-5