2-Hydroxy-3-phenylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Phenylpyridin-2-ol
OR954647-1G OR954647-250MG
APOSOR954647-1GEA 444 EUR
APOSOR954647-1G APOSOR954647-250MG
2-Hydroxy-3-phenylpyridine 95%
2-Hydroxy-3-phenylpyridine
Formula: C₁₁H₉NO
MW: 171.195 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114134
Núm. CAS: 24228-13-5