6-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxypyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954658-1G OR954658-5G
APOSOR954658-1GEA 219 EUR
APOSOR954658-1G APOSOR954658-5G
6-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxypyridine 98%
6-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxypyridine
Formula: C₁₂H₈N₂O
MW: 196,205 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11876110
Núm. CAS: 1111110-50-9