trans-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954683-1G OR954683-5G
APOSOR954683-1GEA 53.8 EUR
APOSOR954683-1G APOSOR954683-5G
trans-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid 95%
trans-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid
Formula: C₈H₁₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01311241
Núm. CAS: 2305-30-8