4-(2-Methylphenyl)phenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954765-1G OR954765-5G
APOSOR954765-1GEA 219 EUR
APOSOR954765-1G APOSOR954765-5G
4-(2-Methylphenyl)phenol 98%
4-(2-Methylphenyl)phenol
Formula: C₁₃H₁₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06802303
Núm. CAS: 38262-85-0