4-(2-Formylphenyl)phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4-Hydroxyphenyl)benzaldehyde
OR954780-1G OR954780-250MG
APOSOR954780-1GEA 538 EUR
APOSOR954780-1G APOSOR954780-250MG
4-(2-Formylphenyl)phenol 95%
4-(2-Formylphenyl)phenol
Formula: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,217 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04117373
Núm. CAS: 400747-55-9