2-Methyl-4-phenylphenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-ol
OR954881-1G OR954881-250MG
APOSOR954881-1GEA 330 EUR
APOSOR954881-1G APOSOR954881-250MG
2-Methyl-4-phenylphenol 95%
2-Methyl-4-phenylphenol
Formula: C₁₃H₁₂O
MW: 184,234 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18313070
Núm. CAS: 30451-49-1