4-(Furan-2-yl)-2-methylphenol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954884-1G OR954884-250MG
APOSOR954884-1GEA 574 EUR
APOSOR954884-1G APOSOR954884-250MG
4-(Furan-2-yl)-2-methylphenol 96%
4-(Furan-2-yl)-2-methylphenol
Formula: C₁₁H₁₀O₂
MW: 174,196 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17677675
Núm. CAS: 1255638-84-6