5-Bromopyridine-3-sulphonic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromo-5-sulphopyridine
OR9549-1G
OR9549-5G
APOSOR9549-1GEA
171
EUR
APOSOR9549-1G
APOSOR9549-5G
5-Bromopyridine-3-sulphonic acid 96%
5-Bromopyridine-3-sulphonic acid
Formula:
C₅H₄BrNO₃S MW: 238,059 g/mol Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00717696 Núm. CAS: 62009-34-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...