3-Cyano-5-phenylphenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954905-1G OR954905-250MG
APOSOR954905-1GEA 364 EUR
APOSOR954905-1G APOSOR954905-250MG
3-Cyano-5-phenylphenol 98%
3-Cyano-5-phenylphenol
Formula: C₁₃H₉NO
MW: 195,217 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18314129
Núm. CAS: 939771-50-3