2-Formyl-5-phenylphenol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954913-1G OR954913-250MG
APOSOR954913-1GEA 364 EUR
APOSOR954913-1G APOSOR954913-250MG
2-Formyl-5-phenylphenol 96%
2-Formyl-5-phenylphenol
Formula: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,217 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18314600
Núm. CAS: 35664-67-6