5-(4-Chlorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR955007-1G OR955007-250MG OR955007-5G
APOSOR955007-1GEA 325 EUR
APOSOR955007-1G APOSOR955007-250MG APOSOR955007-5G
5-(4-Chlorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid 97%
5-(4-Chlorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid
Formula: C₁₂H₈ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410266
Núm. CAS: 187999-33-3