1-(Pyridin-3-yl)butan-1-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR955084-1G OR955084-250MG
APOSOR955084-1GEA 134 EUR
APOSOR955084-1G APOSOR955084-250MG
1-(Pyridin-3-yl)butan-1-one 95%
1-(Pyridin-3-yl)butan-1-one
Formula: C₉H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12153276
Núm. CAS: 1701-70-8