Phenylmaleic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR955233-1G OR955233-250MG
APOSOR955233-1GEA 352 EUR
APOSOR955233-1G APOSOR955233-250MG
Phenylmaleic acid 95%
Phenylmaleic acid
Formula: C₁₀H₈O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075740
Núm. CAS: 16110-98-8