(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR955234-1G
APOSOR955234-1GEA 68.3 EUR
APOSOR955234-1G
(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methanol 95%
(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methanol
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,179 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09839185
Núm. CAS: 202932-05-6