3,6-Dichloro-2-methylaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR955294-1G OR955294-250MG
APOSOR955294-1GEA 237 EUR
APOSOR955294-1G APOSOR955294-250MG
3,6-Dichloro-2-methylaniline 95%
3,6-Dichloro-2-methylaniline
Formula: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,043 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20699076
Núm. CAS: 62077-26-3