4'-Chloro-biphenyl-4-acetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)acetic acid
OR955330-1G
APOSOR955330-1GEA 149 EUR
APOSOR955330-1G
4'-Chloro-biphenyl-4-acetic acid 97%
4'-Chloro-biphenyl-4-acetic acid
Formula: C₁₄H₁₁ClO₂
MW: 246,689 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426507
Núm. CAS: 5525-72-4