3-(4-Hydroxyphenyl)pyridine-2-carbonitrile 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR955386-1G OR955386-250MG
APOSOR955386-1GEA 754 EUR
APOSOR955386-1G APOSOR955386-250MG
3-(4-Hydroxyphenyl)pyridine-2-carbonitrile 96%
3-(4-Hydroxyphenyl)pyridine-2-carbonitrile
Formula: C₁₂H₈N₂O
MW: 196,205 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22689141
Núm. CAS: 1235035-68-3