2-Methyl-4-phenylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR955415-1G OR955415-250MG
APOSOR955415-1GEA 574 EUR
APOSOR955415-1G APOSOR955415-250MG
2-Methyl-4-phenylpyridine 98%
2-Methyl-4-phenylpyridine
Formula: C₁₂H₁₁N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114154
Núm. CAS: 15032-21-0