3-(3-Chloro-phenyl)-acrylic acid methyl ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR955418-1G OR955418-5G
APOSOR955418-1GEA 270 EUR
APOSOR955418-1G APOSOR955418-5G
3-(3-Chloro-phenyl)-acrylic acid methyl ester 98%
3-(3-Chloro-phenyl)-acrylic acid methyl ester
Formula: C₁₀H₉ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02149457
Núm. CAS: 42175-03-1