Methyl (E)-3-(2-bromophenyl)prop-2-enoate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR955431-1G OR955431-5G
APOSOR955431-1GEA 114 EUR
APOSOR955431-1G APOSOR955431-5G
Methyl (E)-3-(2-bromophenyl)prop-2-enoate 96%
Methyl (E)-3-(2-bromophenyl)prop-2-enoate
Formula: C₁₀H₉BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11111009
Núm. CAS: 92991-89-4