Methyl (E)-3-(m-tolyl)prop-2-enoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR955444-1G OR955444-5G
APOSOR955444-1GEA 219 EUR
APOSOR955444-1G APOSOR955444-5G
Methyl (E)-3-(m-tolyl)prop-2-enoate 98%
Methyl (E)-3-(m-tolyl)prop-2-enoate
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19441320
Núm. CAS: 95416-56-1