Methyl 3-cyclopentylpropanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR955455-1G
OR955455-5G
APOSOR955455-1GEA
229
EUR
APOSOR955455-1G
APOSOR955455-5G
Methyl 3-cyclopentylpropanoate 95%
Methyl 3-cyclopentylpropanoate
Formula:
C₉H₁₆O₂ MW: 156.222 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12031704 Núm. CAS: 4300-02-1 |