3,4-Dimethyl pyridine-3,4-dicarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR955467-1G OR955467-5G
APOSOR955467-1GEA 122 EUR
APOSOR955467-1G APOSOR955467-5G
3,4-Dimethyl pyridine-3,4-dicarboxylate 95%
3,4-Dimethyl pyridine-3,4-dicarboxylate
Formula: C₉H₉NO₄
MW: 195,172 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00160293
Núm. CAS: 1796-83-4