(S)-(+)-Methyl indoline-2-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR955542-1G OR955542-5G
APOSOR955542-1GEA 109 EUR
APOSOR955542-1G APOSOR955542-5G
(S)-(+)-Methyl indoline-2-carboxylate 98%
(S)-(+)-Methyl indoline-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD12796094
Núm. CAS: 141410-06-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III