Methyl caffeate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR955583-1G
APOSOR955583-1GEA 79.9 EUR
APOSOR955583-1G
Methyl caffeate 95%
Methyl caffeate
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210468
Núm. CAS: 67667-67-8