2-Chloro-6-methyl-benzoic acid methyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR955603-1G OR955603-5G
APOSOR955603-1GEA 0 EUR
APOSOR955603-1G APOSOR955603-5G
2-Chloro-6-methyl-benzoic acid methyl ester 95%
2-Chloro-6-methyl-benzoic acid methyl ester
Formula: C₉H₉ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06204147
Núm. CAS: 99585-14-5