Methyl 4-Boc-morpholine-2-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR955607-1G OR955607-250MG
APOSOR955607-1GEA 71.2 EUR
APOSOR955607-1G APOSOR955607-250MG
Methyl 4-Boc-morpholine-2-carboxylate 97%
Methyl 4-Boc-morpholine-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₉NO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16877230
Núm. CAS: 500789-41-3