Methyl 2-(2-bromo-5-chlorophenyl)acetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR955643-5G
APOSOR955643-5GEA 75.4 EUR
APOSOR955643-5G
Methyl 2-(2-bromo-5-chlorophenyl)acetate 97%
Methyl 2-(2-bromo-5-chlorophenyl)acetate
Formula: C₉H₈BrClO₂
MW: 263,516 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18398721
Núm. CAS: 455957-76-3