Methyl 2-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR955734-1G OR955734-5G
APOSOR955734-1GEA 72.5 EUR
APOSOR955734-1G APOSOR955734-5G
Methyl 2-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetate 98%
Methyl 2-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetate
Formula: C₉H₈BrClO₂
MW: 263,516 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06658159
Núm. CAS: 115871-49-3