4-Chloro-2-methyl-benzoic acid methyl ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4-chloro-2-methylbenzoate
OR955773-5G
APOSOR955773-5GEA 144 EUR
APOSOR955773-5G
4-Chloro-2-methyl-benzoic acid methyl ester 98%
4-Chloro-2-methyl-benzoic acid methyl ester
Formula: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09842344
Núm. CAS: 99585-12-3