Methyl 2-(6-chloropyridin-3-yl)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR955786-5G
APOSOR955786-5GEA 56.7 EUR
APOSOR955786-5G
Methyl 2-(6-chloropyridin-3-yl)acetate 95%
Methyl 2-(6-chloropyridin-3-yl)acetate
Formula: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,608 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15526721
Núm. CAS: 717106-69-9