Methyl (3r)-3-amino-3-phenylpropanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR955845-1G
OR955845-5G
APOSOR955845-1GEA
190
EUR
APOSOR955845-1G
APOSOR955845-5G
Methyl (3r)-3-amino-3-phenylpropanoate 95%
Methyl (3r)-3-amino-3-phenylpropanoate
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ MW: 179,216 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08056712 Núm. CAS: 37088-67-8 |