Methyl 2-amino-2-ethylbutanoate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR955916-1G OR955916-250MG
APOSOR955916-1GEA 632 EUR
APOSOR955916-1G APOSOR955916-250MG
Methyl 2-amino-2-ethylbutanoate 96%
Methyl 2-amino-2-ethylbutanoate
Formula: C₇H₁₅NO₂
MW: 145.2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12151684
Núm. CAS: 70974-26-4